Przejdź do
D8555
N,N-Dihexyl-2-(4-fluorophenyl)indole-3-acetamide
Synonim(y):
FGIN-1-27
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H37FN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
solubility
methanol: 50 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCN(CCCCCC)C(=O)Cc1c([nH]c2ccccc12)-c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C28H37FN2O/c1-3-5-7-11-19-31(20-12-8-6-4-2)27(32)21-25-24-13-9-10-14-26(24)30-28(25)22-15-17-23(29)18-16-22/h9-10,13-18,30H,3-8,11-12,19-21H2,1-2H3
InChI key
VUWXAQFLTSBUDB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
rat ... Tspo(24230)
Biochem/physiol Actions
High affinity ligand for glial mitochondrial benzodiazepine receptors; stimulates neurosteroid biosynthesis; does not bind GABAA receptors
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)