Przejdź do
D8687
Dispo-Biodialyzer
MWCO 1 kDa
Synonim(y):
Harvard Bioscience 740702, dialysis unit, dialyzer, disposable dialysis unit, small sample diallysis unit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
eCl@ss:
32039090
5670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 50 ea
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, dialysis: suitable
pore size
1 kDa MWCO
application(s)
life science and biopharma
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9062D9187D8812
Dispo-Biodialyzer MWCO 10 kDa
D9062
Dispo-Biodialyzer
description
MWCO 1 kDa
description
MWCO 10 kDa
description
MWCO 50 kDa
description
MWCO 2 kDa
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, dialysis: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
packaging
pack of 50 ea
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
packaging
-
packaging
pack of 50 ea, case of 100 ea
pore size
1 kDa MWCO
pore size
10 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
pore size
2 kDa MWCO
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)