Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20ON2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 26 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c18-17(20)13-19-12-11-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H2,18,20)
InChI key
BYGXICRJQZKUPA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamate receptor open channel blocker.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (HPLC), solid | description solid | description 97% | description 96% |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay 97% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: soluble 26 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color white | color light brown to gray-brown | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?