Przejdź do
D8941
2,6-Difluoro-4-[2-(phenylsul­fonyl­amino)­ethyl­thio]­phenoxy­acet­amide
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
PEPA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2O4S2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
NC(=O)COc1c(F)cc(SCCNS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1F
InChI
1S/C16H16F2N2O4S2/c17-13-8-11(9-14(18)16(13)24-10-15(19)21)25-7-6-20-26(22,23)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-9,20H,6-7,10H2,(H2,19,21)
InChI key
GTACSIONMHMRPD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
2,6-Difluoro-4-[2-(phenylsul­fonyl­amino)­ethyl­thio]­phenoxy­acet­amide is a structurally novel, selective, high affinity AMPA ionotropic glutamate receptor agonist that reduces ischemia-induced performance deficits in rats.
2,6-Difluoro-4-[2-(phenylsul­fonyl­amino)­ethyl­thio]­phenoxy­acet­amide is a structurally novel, selective, high affinity AMPA ionotropic glutamate receptor agonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)