Przejdź do
D9188
KIMBLE Dounce tissue grinder set
40 mL complete
Synonim(y):
885300-0040, Dounce Tissue Grinder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150313
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0040
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
working volume × L
40 mL × 215 mm
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3_x000D_
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization._x000D_
  • All-glass construction_x000D_
  • Two pestles are supplied with each complete unit_x000D_
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction_x000D_
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate_x000D_
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0189DWK8853000000D8938
description
40 mL complete
description
100 mL complete
description
capacity (0.5 mL)
description
2 mL complete
material
glass
material
glass
material
borosilicate glass
material
glass
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
pestle B clearance
-
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0040
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0100
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0000
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble® 885300-0002
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle A clearance
-
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
working volume × L
40 mL × 215 mm
working volume × L
100 mL × 232 mm
working volume × L
-
working volume × L
2 mL × 60 mm
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
-
feature
autoclavable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce tissue grinder set
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)