Przejdź do
D9260
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 9,000-11,000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 9,000-11,000
solubility
water: 0.1 g/mL, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dextrans are used in many applications as platelet aggregants, plasma volume extenders, osmotic pressure regulators, stabilizers, organ separation media, matrix components, copolymers, microcarriers, binding agents, viscosity modifiers, antithrombotics, lubricants and physical structure components. They may be used as long hydrophilic spacer arms to improve the performance (freedom of movement) of conjugated/bound proteins. Dextrans may be derivatized for use in biosensor systems.
Dextrans of less than 60,000Da are generally considered low molecular weight dextrans. Low molecular weight dextrans are often preferred versus high molecular weight dextrans due to their viscosities, aggregation and permeation properties. High molecular weight, water-soluble, dextran polymers have been used in a wide variety of biomedical applications. Dextran (9,000-11,000), a low molecular weight dextran, may be used to study processes such as transient plasma membrane and blood brain barrier (BBB) permeabilization. It may be used as a sugar based crowding agent in protein packing and folding studies.
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Preparation Note
With the exception of the highest MW dextran, D5501 (MW range = 5 million to 40 million), dextrans are very water soluble. Sigma tests the solubility of dextrans at concentrations generally exceeding 30 mg/ml in water. Dextrans are also freely soluble in DMSO, formamide, ethylene glycol, and glycerol. Neutral-aqueous dextran solutions can be sterilized by autoclaving at 110-115oC for 30 to 45 minutes. Dextran can be hydrolyzed by strong acids at high temperatures. The terminal reducing end group of dextran can be oxidized in alkaline solutions.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
314253141931397
description
average mol wt 9,000-11,000
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 670,000
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 25,000
description
Mr ~60,000
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
biological source
-
biological source
(Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 0.1 g/mL, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
optical activity
[α]/D 199°
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?