Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
1500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
Quality Segment
biological source
mouse ascites (recombinant)
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
feature
dNTPs included: no, hotstart, Standard PCR
concentration
5 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
density
1 g/cm3
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Bezglicerolowa polimeraza DNA JumpStart™ Taq nadaje się do liofilizacji i pozwala użytkownikowi na liofilizację mieszanin wzorcowych PCR, które mogą być przechowywane w temperaturze otoczenia i używane do jednego roku bez degradacji odczynnika.
Application
Features and Benefits
- Zaprojektowany, aby zminimalizować niespecyficzną amplifikację
- Zwiększona specyficzność i wydajność docelowa
- Zmniejszona ilość primerów-dimerów
- Skrócony czas konfiguracji w porównaniu do ręcznych lub woskowych metod Hot Start
- Umożliwia przygotowanie reakcji w temperaturze pokojowej
- Odpowiedni do multipleksowej reakcji PCR
- Enzym hot-start kompatybilny z liofilizacją i niezawierający glicerolu
Packaging
Other Notes
Legal Information
Przeciwciało licencjonowane do użytku w badaniach in vitro na podstawie patentów USA nr 5,338,671 i 5,587,287 oraz odpowiadających im patentów w innych krajach.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Lyophilization-compatible | description with MgCl2 | description without MgCl2 | description Complete optimized reagent for hot-start PCR at 2X concentration |
| biological source mouse ascites (recombinant) | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| concentration 5 unit/μL | concentration 2.5 units/μL | concentration 2.5 units/μL | concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?