Przejdź do
D9434
Dextrose
97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Synonim(y):
D-(+)-Glucose, Dextrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
709,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
corn
Quality Segment
grade
anhydrous
agency
USP/NF, meets BP testing specifications, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
form
solid
optical activity
[α]/D 52.5 to 53.3 °
quality
meets EP, BP, JP, USP testing specifications
impurities
≤4 ppm heavy metals
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
water: ~470 g/L
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Application
Dextrose has been used:
  • as a component in a basic medium to incubate goat mammary epithelial cells (GMEC) for glucose stimulation
  • in mice to perform glucose-stimulated insulin secretion test (IST) and to quantify serum insulin by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • to perform glucose tolerance test (GTT) in thermoneutral (TN) and heat-stressed (HS) dairy ewes to study its effects on the feed intake
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR10001181302PMB3008
Dextrose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1000
Dextrose
Dekstroza United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1181302
Dekstroza
description
97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99.5%, ISOM8™, suitable for cell culture
assay
97.5-102.0% anhydrous basis
assay
99.9%
assay
-
assay
≥99.5%
grade
anhydrous
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
biological source
corn
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
water: ~470 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
crystalline powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the storage temperature for product Dextrose D9434?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product should be stored at room temperature.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review