Przejdź do
D9690
β-Defensin 2 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
2125,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
2125,00 zł
Cena katalogowa2500,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
mol wt
estimated mol wt 4.3 kDa
UniProt accession no.
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DEFB4(1673)
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity and is expressed in keratinocytes and the epithelia of many organs.
Anti-microbial expressed in keratinocytes and epithelia of many organs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9565AB3478D6790
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
description
≥98% (HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
description
Chemicon®, from rabbit
description
≥95% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, viruses, Gram-negative bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
viruses, fungi, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
mycobacteria, fungi, viruses
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
cell membrane | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DEFB4(1673)
Gene Information
human ... DEFB1(1672)
Gene Information
human ... DEFB103A(414325), DEFB103B(414325)
Gene Information
human ... DEFA1(1667)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)