Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105500
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Plant Protoplast Digest/Wash Solution został opracowany w celu ułatwienia szybkiej izolacji żywotnych protoplastów z tkanki roślinnej. Komórki roślinne otoczone są sztywną, półprzepuszczalną ścianą komórkową składającą się głównie z trzech klas polisacharydów: celulozy, hemicelulozy i pektyny. Plant Protoplast Digest/Wash Solution może być stosowany do trawienia ściany komórkowej po dodaniu enzymów hydrolizujących te polisacharydy, takich jak celulaza, pektynaza lub pektolaza. Roztwór do trawienia/mycia protoplastów roślin może być następnie użyty do wypłukania wszelkich pozostałych enzymów hydrolitycznych po zakończeniu trawienia.
Protoplasty roślinne są zazwyczaj wykorzystywane do wielu dalszych zastosowań. Zastosowania te obejmują między innymi przejściową ekspresję genów, testy transfekcji wirusowej, hybrydyzację somatyczną, badania elektrofizjologiczne, i badania morfologiczne.
Protoplasty roślinne są zazwyczaj wykorzystywane do wielu dalszych zastosowań. Zastosowania te obejmują między innymi przejściową ekspresję genów, testy transfekcji wirusowej, hybrydyzację somatyczną, badania elektrofizjologiczne, i badania morfologiczne.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Rapid isolation of viable protoplasts from plant tissue | description - | description suitable for plant cell culture, lyophilized powder | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| form liquid | form - | form lyophilized powder | form - |
| input plant, fungi and insect sample(s) | input - | input - | input - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?