Przejdź do
D9756
N-Dansyl-DL-serine cyclohexylammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O5S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CN(C)c2cccc3c(cccc23)S(=O)(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O5S.C6H13N/c1-17(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)23(21,22)16-12(9-18)15(19)20;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8,12,16,18H,9H2,1-2H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2
InChI key
NEVMXASXEDTEQO-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)