Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ft | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
eCl@ss:
32039090
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
dialysis: suitable
avg. diam.
16 mm , when full
avg. flat width
25 mm (1.0 in.)
capacity
~60 mL/ft
General description
Typical molecular weight cut-off = 14,000.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 12,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description avg. flat width 25 mm (1.0 in.) | description avg. flat width 33 mm (1.3 in.) | description avg. flat width 43 mm (1.7 in.) | description avg. flat width 10 mm (0.4 in.) |
| capacity ~60 mL/ft | capacity ~110 mL/ft | capacity ~175 mL/ft | capacity ~10 mL/ft |
| avg. flat width 25 mm (1.0 in.) | avg. flat width 33 mm (1.3 in.) | avg. flat width 43 mm (1.7 in.) | avg. flat width 10 mm (0.4 in.) |
| technique(s) dialysis: suitable | technique(s) dialysis: suitable | technique(s) dialysis: suitable | technique(s) dialysis: suitable |
| avg. diam. 16 mm , when full | avg. diam. 21 mm , when full | avg. diam. 27 mm , when full | avg. diam. 6 mm , when full |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing cellulose membrane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?