Przejdź do
D9904
Nα,Nε-Diacetyl-Lys-D-Ala-D-Ala
carboxypeptidase substrate
Synonim(y):
(Ac)2-L-Lys-D-Ala-D-Ala
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥85%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](C)NC([C@@H](C)NC([C@@H](NC(C)=O)CCCCNC(C)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C16H28N4O6/c1-9(14(23)19-10(2)16(25)26)18-15(24)13(20-12(4)22)7-5-6-8-17-11(3)21/h9-10,13H,5-8H2,1-4H3,(H,17,21)(H,18,24)(H,19,23)(H,20,22)(H,25,26)
InChI key
VIHGYLJIMMKSBR-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for penicillin-sensitive D-alanine carboxypeptidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
35966115435
description
carboxypeptidase substrate
description
≥95%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
composition
Peptide content, ≥85%
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)