Przejdź do
DCAS9P
Martwy plazmid Cas9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
eCl@ss:
32160703
Promoter:
Promoter name: CMV
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
CRISPR
promoter
Promoter name: CMV
selection
kanamycin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ten produkt jest plazmidem ekspresyjnym, który wykorzystuje promotor CMV do silnej przejściowej ekspresji Dead Cas9 (CMV-dCas9). Plazmid ekspresyjny dCas9 jest częścią dwuczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresyjnymi dCas9 i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Proxy CRISPR
  • Odpowiedni do wykrywania genomowego DNA
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do działania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleaza Cas9 może być nieaktywna (dCas9) z mutacjami w dwóch domenach białkowych, RuvC i HnH (odpowiednio D10A i H840A), które są odpowiedzialne za aktywność nukleazy. Białko z niedoborem nukleazy można następnie zaprogramować za pomocą gRNA i ukierunkować na wiązanie się z pożądaną sekwencją DNA. Warianty programowalnych endonukleaz często nie są w stanie rozszczepić dużej liczby celów, które są skutecznie rozszczepiane przez kanoniczną SpCas9 w ludzkich komórkach. Kotercelowanie martwego Cas9 może zmienić lokalne struktury chromatyny i sprawić, że niedostępne miejsca docelowe staną się dostępne i możliwe do rozszczepienia przez alternatywne nukleazy, takie jak FnCas9 typu II-B, CjCas9 i NcCas9 typu II-C oraz FnCpf1 typu V.
Features and Benefits
  • Wysoka specyficzność
  • Zweryfikowana sekwencja
  • Gotowy do użycia oczyszczony plazmid DNA
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CAS9PFNCAS9PPECAS9
description
-
description
-
description
-
description
from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
promoter
Promoter name: CMV
promoter
Promoter name: CMV
promoter
Promoter name: CMV
promoter
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
form
-
form
-
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
pkg of 1 kit (4 components)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)