Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
liquid
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
mol wt
~770
viscosity
5 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description viscosity 5 cSt (25 °C)(lit.) | description viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form - |
| mol wt ~770 | mol wt ~9,430 | mol wt - |
| viscosity 5 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 200 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylpolysiloxane
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
609.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
321 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?