Przejdź do
DUO82007
Roztwór blokujący Duolink (1X)
Synonim(y):
Bufor blokujący, Rozwiązanie blokujące
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Duolink®
form
liquid
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Roztwór blokujący Duolink dla testu Duolink PLA
Application
Duolink PLA
Legal Information
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)