Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
β-Carboline-3-carboxylic acid N-methylamide,
form
solid
Quality Segment
color
light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CNC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-14-13(17)11-6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-12(9)7-15-11/h2-7,16H,1H3,(H,14,17)
InChI key
QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine inverse receptor agonist; potent anxiogenic agent.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?