Przejdź do
E0276
EPPS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
698,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-198-8
Beilstein/REAXYS Number:
3957385
MDL number:
eCl@ss:
32150313
698,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
pH
7.3-8.7
useful pH range
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa 
8
mp
237-239 °C (lit.)
solubility
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChI key
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
General description
EPPS or 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid (HEPPS) is a zwitterionic buffer substance from the group of good buffers. It effectively maintains constant pH in a solution, which is necessary for many biological and biochemical reactions. EPPS buffer is widely used in cell culture experiments and biological research.
Application
EPPS may be used as a buffer solution to stabilize the pH in sea water samples during the titration experiments.
Features and Benefits
  • BioPerformance Certified, high-quality level (400), ensures reliable and consistent results.
  • Suitable for mammalian cell culture techniques
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EPPS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)