Przejdź do
E0278
Ephrin-A3/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Synonim(y):
EFL-2, Ehk1-L, LERK-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 47.7 kDa, ~90 kDa by SDS-PAGE (reducing)
packaging
pkg of 200 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EFNA3(1944)
Biochem/physiol Actions
Member of the ephrin ligand family that binds Eph receptor tyrosine kinases (EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, EphA8, and EphB1). Involved in pattern formation and morphogenesis.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to bind immobilized recombinant mouse EphA6/Fc in ELISA.
Other Notes
Extracellular domain of human ephrin-A3 (amino acids 1-209) is fused to the C-terminal 6X histidine-tagged Fc region of human IgG1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E0528E0778T8694
description
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
description
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
description
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
description
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)