Przejdź do
E0514
E-64c
Calpain Inhibitor
Synonim(y):
(2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.38
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt E0514, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O5/c1-8(2)5-6-16-13(18)10(7-9(3)4)17-14(19)11-12(22-11)15(20)21/h8-12H,5-7H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,19)(H,20,21)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
SCMSYZJDIQPSDI-SRVKXCTJSA-N
Gene Information
human ... CAPN1(823)
Biochem/physiol Actions
Cysteine protease inhibitor; membrane-impermeable calpain inhibitor. Significantly reduces calpain-mediated depletion of microtubule-associated protein (MAP2) in an animal model of an ischemic brain.
Cysteine protease inhibitor; membrane-impermeable calpain inhibitor.
Other Notes
Synthetic analog of E-64
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)