Przejdź do
E0761
Ebelactone A microbial
esterase inhibitor
Synonim(y):
3,11-Dihydroxy-2,4,6,8,10,12-hexamethyl-9-oxo-6-tetradecenoic acid 1,3-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
1521,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32150319
1521,50 zł
Cena katalogowa1790,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1([C@H](C/C(C)=C/[C@H](C([C@H]([C@@H]([C@@H](CC)C)O)C)=O)C)C)OC([C@H]1C)=O
InChI
1S/C20H34O4/c1-8-12(3)17(21)15(6)18(22)13(4)9-11(2)10-14(5)19-16(7)20(23)24-19/h9,12-17,19,21H,8,10H2,1-7H3/b11-9+/t12-,13-,14+,15+,16+,17-,19+/m1/s1
InChI key
WOISDAHQBUYEAF-QIQXJRRPSA-N
General description
Esterase inhibitors produced by Streptomyces sp. MG7-G1 strain
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)