Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł 632,40 zł |
Informacje o tej pozycji
632,40 zł
Cena katalogowa744,00 złZaoszczędź 15%material
polypropylene
grade
electrophoresis grade
feature
10 Plates
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13596-0000
L × W × H
20.3 cm (8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 22.9 cm (9 in.)
General description
Rack has a footprint of: 8 in. x 15 in. x 9 in. and weighs 3 3/4 lbs.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description smooth polypropylene material cushions glass edges to reduce chipping and cracking | description 7 slots for single plates and 3 slots for double plates, pkg of 1 ea | description holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter | description L × W 48 cm × 27 cm |
| manufacturer/tradename Bel-Art F13596-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F13595-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18509-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art |
| feature 10 Plates | feature Holds 3 x double plates, Holds 7 x plates | feature Holds 8 electrodes | feature - |
| material polypropylene | material epoxy (coated steel) | material polypropylene | material polypropylene container |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - |
| L × W × H 20.3 cm (8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 22.9 cm (9 in.) | L × W × H 20 cm (7.75 in.) × 16 cm (6.25 in.) × 18 cm (7.5 in.) | L × W × H 4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in. | L × W × H - |
| grade electrophoresis grade | grade electrophoresis grade | grade - | grade - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?