Przejdź do
E1235
EGF ludzki
Xeno-free, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
781,00 zł
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
7.3 kDa
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
7.3 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Rekombinowany ludzki naskórkowy czynnik wzrostu jest małym polipeptydem o masie 6,2 kDa, zawierającym 53 reszty aminokwasowe. Gen EGF koduje duże białko prekursorowe zakotwiczone w błonie typu I, które jest rozszczepiane na pro-EGF w celu wytworzenia hormonu peptydowego EGF. EGF można znaleźć w ludzkich płytkach krwi, makrofagach, moczu, ślinie, mleku i osoczu.
Biochem/physiol Actions
Naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) jest czynnikiem wzrostu, który odgrywa ważną rolę w regulacji wzrostu, proliferacji i różnicowania komórek poprzez wiązanie się z receptorem EGFR. Działania biologiczne przypisywane EGF obejmują rozwój nabłonka, angiogenezę, hamowanie wydzielania kwasu żołądkowego, proliferację fibroblastów i tworzenie kolonii komórek naskórka w hodowli.
Preparation Note
Do rekonstytucji: Krótko odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1 mg/ml. Nie wirować. Roztwór zaleca się przechowywać w porcjach roboczych w temperaturze od -20 oC do -80 oC. Liofilizowany produkt należy przechowywać w temperaturze -20 oC. Produkt jest stabilny przez co najmniej 2 lata w postaci, w jakiej został dostarczony.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3027SRP3196SRP3238
description
Xeno-free, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
mol wt
7.3 kDa
mol wt
6.2 kDa
mol wt
6.0 kDa
mol wt
6.2 kDa
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EGF ludzki
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)