Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
lyophilized powder
concentration
8-12 mg/mL (after reconstitution)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Zapobieganie przerzutom raka musi być głównym celem terapii przeciwnowotworowej, ponieważ przerzuty są najbardziej podstępnym i zagrażającym życiu aspektem raka . Systemy organoidów nowotworowych 3D zostały opracowane dla typów komórek nowotworowych. Te złożone, samoorganizujące się struktury są hodowanymi formami komórek nowotworowych osadzonych i wspomaganych przez ECM GEL.
Żel ECM zawiera lamininę jako główny składnik, kolagen typu IV, proteoglikan siarczanu heparanu, entaktynę i inne pomniejsze składniki. Żel ECM ulega aktywowanej termicznie polimeryzacji po doprowadzeniu do temperatury 20-40°C w celu utworzenia odtworzonej błony podstawnej. Proces żelowania jest odwracalny. Dodanie kolagenu typu IV do żelu ECM zwiększa polimeryzację, podczas gdy dodanie kolagenu typu I, fibronektyny lub heparyny nie. Komórki PC12 wykazują tworzenie neurytów w ciągu 2 dni, gdy są hodowane na cienkiej warstwie żelu ECM.
Każda kolonia myszy używana do produkcji tego produktu jest rutynowo badana pod kątem kilku patogenów. Testy dały wynik ujemny na obecność LDEV
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture | description Stem cell qualified basement membrane extract (BME) for human ES and iPS cell culture. | description mixture, liquid | description 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture |
| form lyophilized powder | form gel form | form liquid | form aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| concentration 8-12 mg/mL (after reconstitution) | concentration - | concentration - | concentration 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioReagent |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?