Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 978,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
solid
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(=O)C2=C(C)NC(=O)N2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-7-10(14-12(16)13-7)11(15)8-3-5-9(17-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H2,13,14,16)
InChI key
ZJKNESGOIKRXQY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Biochem/physiol Actions
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE. Increased cAMP results in enhanced contractility of the heart.
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?