Przejdź do
E1379
7-Ethoxycoumarin
≥99.45% (HPLC), CYP450 substrate, powder
Synonim(y):
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
250-429-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
146200
Assay:
≥99.45% (HPLC)
Form:
powder
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
7-Ethoxycoumarin,
assay
≥99.45% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
88-90 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 323 nm; λem 386 nm
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Ethoxycoumarin has been used to study the functional activity of recombinant P450. ) It has also been used as an internal standard for in vitro S-warfarin 7-hydroxylation and high performance liquid chromatography (HPLC) analysis.
Biochem/physiol Actions
7-Ethoxycoumarin is a cytochrome P450 substrate.
Substrate for CYP2B6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Ethoxycoumarin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, there is no storage temperature information on the CofA, SDS, or product label for product E1379, 7-Ethoxycoumarin. Can you please confirm? Thank you