Przejdź do
E1894
EPPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonim(y):
Triethanolamine hydrochloric acid salt, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-198-8
Beilstein/REAXYS Number:
3957385
MDL number:
eCl@ss:
32039090
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
7.3-8.7
pKa 
8
mp
237-239 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromide (Br-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.1%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChI key
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
General description
EPPS, also known as 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, is a zwitterionic buffering agent that belongs to the group of good buffers. It plays a vital role in maintaining a stable pH in solutions, which is critical for various biological and biochemical processes. EPPS buffer finds extensive application in biological research and cell culture experiments.
Application
EPPS buffer has been used as a component of buffer solution for methylglyoxal (MG) treatment in vitro to form advanced glycation end products (AGEs) to crosslink collagen fibrils. It has also been used in the preparation of fixation buffer solution for light microscopy.
Features and Benefits
  • The BioXtra product line ensures T15 high-quality products for consistent results.
  • A high assay of ≥99.5% guarantees the purity of the product.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EPPS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)