Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.49
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
Application
A tetrapeptide important for the study of enkephalinase inhibition
Biochem/physiol Actions
Enkephalinase inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?