Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
431-910-1
Beilstein/REAXYS Number:
7288977
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥-98.0% (HPLC)
Form:
powder
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥-98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
142.16
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
General description
Ectoine is a natural cyclic tetrahydropyrimidine, which is a low molecular weight, water-binding and organic osmolyte. It is a part of a class of small molecule chaperones (SMCs).
Biochem/physiol Actions
Ectoine acts as an osmoprotectant in a wide variety of microorganisms including heterotrophic, halophilic bacteria and non-halophilic bacteria such as Streptomyces species and E.coli. This compatible solute exhibit protective effects in E.coli during drying and storage. Ectoine is implicated in protein and lipid bilayer stabilization. It also regulates the preservation of turgor pressure and ameliorates desiccation stress. It may be used to treat inflammatory diseases such as, allergic rhinitis, atopic dermatitis and chronic obstructive pulmonary disease. Ectoine can cause DNA structural changes in vitro and protects DNA from ionizing radiation (IR). It prevents insulin amyloid formation in vitro.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description osmoprotectant | description ≥95.0% (HPLC) | description primary reference standard | description natural, ≥95%, FG |
| assay ≥-98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥95% |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300, 400 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 142.16 | mol wt 142.16 g/mol | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ectoine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?