Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI key
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
Packaging
Sealed ampule
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥99% | description analytical standard | description ≥98%, liquid |
| functional group ester | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group ester |
| biological source synthetic | biological source plant oil (Borage) | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98% |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form liquid |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?