Przejdź do
E3652
Epoxomicin
≥95% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-Acetyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyloxiranyl]carbonyl]butyl]-L-threoninamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C)C(C)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]1(C)CO1
InChI
1S/C28H50N4O7/c1-11-16(5)21(30-27(38)23(17(6)12-2)32(10)19(8)34)25(36)31-22(18(7)33)26(37)29-20(13-15(3)4)24(35)28(9)14-39-28/h15-18,20-23,33H,11-14H2,1-10H3,(H,29,37)(H,30,38)(H,31,36)/t16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,28+/m0/s1
InChI key
DOGIDQKFVLKMLQ-JTHVHQAWSA-N
General description
Epoxomicin is a linear peptide consisting of a threonine or serine residue with α′, β′-epoxyketone derived from leucine or a γ,δ-dehydroleucine. It is a natural product isolated from Actinomyces sp., and is a cell-permeable, potent, selective and irreversible proteasome inhibitor.
Application
Epoxomicin has been used:
  • as an ubiquitin–proteosome system (UPS) inhibitor in pheochromocytoma PC12 cells
  • as a proteasome inhibitor in mammary epithelial MCF-10A cells
  • as a proteasome inhibitor in chymotryptic assay in cardiomyocytes
Biochem/physiol Actions
Epoxomicin, a natural product isolated from Actinomyces sp., is a cell-permeable, potent, selective and irreversible proteasome inhibitor.
Epoxomicin binds covalently to the catalytic subunits of proteasome. It forms an adduct with target proteins. It inhibits chymotrypsin-like activity of the proteasome. Epoxomicin also inhibits the nuclear factor κ light chain enhancer of activated B cells (NF-κB) mediated proinflammatory signalling pathway. It is also a potent antitumor and anti-inflammatory agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324801324800GF26996394
description
≥95% (HPLC), solid
description
InSolution, ≥95%
description
Epoxomicin, Synthetic, CAS 134381-21-8, is a potent, specific, and irreversible inhibitor of chymotrypsin-like, trypsin-like, and peptidyl-glutamyl peptide hydrolyzing activities of the proteasome.
description
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)