Przejdź do
E3889
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Molecular Biology, ≥97.0%
Synonim(y):
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
eCl@ss:
32039090
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
loss
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
A chelating agent useful for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid has been used:
  • in Dulbecco′s phosphate-buffered saline (DPBS) to induce the weakening of cell-to-cell junctions
  • as an extracellular calcium chelator to study the role of calcium in axonal mitochondria degeneration
  • as a component in lysis buffer for lysing mouse mucosal cells for western blot analysis
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol tetraacetic acid (EGTA) can chelate calcium (Ca2+) at a ratio of 1:1. It serves as an anti-coagulant when dissolved at 1 g per 100 ml of blood. EGTA can prevent the vesicular release in the nanodomain of single Ca2+ channels. This metal chelator can inhibit the activity of pseudolysin.
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid A is a chelating agent used for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?