Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 205,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
eCl@ss:
32035490
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
silicone
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
size
55-76 mm , mold
tip size
-4 mm
color
clear
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, clear | description 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon | description 26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, maroon | description 26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, clear |
| material silicone | material silicone | material silicone | material silicone |
| tip size -4 mm | tip size -4 mm | tip size -3 mm | tip size -3 mm |
| cavity size × depth 7-14 mm -4 mm | cavity size × depth 7-14 mm -4 mm | cavity size × depth 7-14 mm -3 mm | cavity size × depth 7-14 mm -3 mm |
| size 55-76 mm , mold | size 55-76 mm , mold | size 76-76 mm , mold | size 76-76 mm , mold |
| color clear | color maroon | color maroon | color clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Embedding molds
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?