Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócSMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(C)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?