Przejdź do
E4765
trans-9,10-Epoxystearic acid
~99% (capillary GC)
Synonim(y):
trans-9,10-Epoxyoctadecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.46
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-477-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99% (capillary GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid, epoxy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC1CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
IMYZYCNQZDBZBQ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Sealed ampule
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)