Przejdź do
E5905
pCMV-BICEP™-4 Expression Vector
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106621
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
For transient, cytoplasmic expression of N-terminal FLAG® fusions and N-terminal c-myc fusions from bicistronic mRNA. Two genes can be cloned into MCS1 and MCS2 for transcription of a single message from the CMV promoter. This vector is useful for protein-protein interaction studies and multi-subunit proteins. Supplied with a control vector (pCMV-BICEP-4+p53/LTA) containing FLAG-p53 and c-myc-Large T antigen in MCS1 and MCS2.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pCMV-BICEP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E7773
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)