Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3110,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
antigen 170 kDa
species reactivity
human, rat
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1068)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description clone 338324, purified immunoglobulin, lyophilized powder | description affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) |
| mol wt antigen 170 kDa | mol wt - | mol wt antigen 134 kDa |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?