Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H38ClN5O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
680.24
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ~70%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)SSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccc(Cl)cc3)C(=O)N[C@H]1C(O)=O
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... OPRD1(18386)
rat ... OPRD1(24613)
Biochem/physiol Actions
Selective agonist at the δ opioid receptor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?