Przejdź do
E6384
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
BNC Connector, electrode L 120 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115603
eCl@ss:
32129211
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
electrode L
120 mm
stem O.D.
8 mm
General description
The combination of a pH indicating and Ag/AgCl reference half-cell in one electrode provides ease of handling and smaller sampling requirements. Combination double junction electrodes are Tris compatible with a maximum temperature of 80°C, and are recommended for proteins, metal ions, sulfides or other substances that will react with either Ag or AgCl. Combination Ag/AgCl electrodes are suggested for higher temperature applications (100°C). Both types supplied with a 30 in. lead.
Temperature Range:
  • -5 to 100°C Continuous Use
  • -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z113298E5634Z113263
description
BNC Connector, electrode L 120 mm
description
BNC, electrode L 120 mm
description
BNC Connector, electrode L 110 mm
description
BNC, electrode L 55 mm , with bulb guard
stem O.D.
8 mm
stem O.D.
8 mm
stem O.D.
6 mm
stem O.D.
8 mm
electrode L
120 mm
electrode L
120 mm
electrode L
110 mm
electrode L
55 mm , with bulb guard
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)