Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2290,00 zł
biological source
bovine neck ligament
Quality Segment
form
salt-free, lyophilized powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)[C@H](CC)C)C(C)C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
InChI key
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
Gene Information
cow ... ELN(280781)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description salt-free, lyophilized powder | description powder |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - |
| biological source bovine neck ligament | biological source bovine neck ligament |
| form salt-free, lyophilized powder | form powder |
| Gene Information cow ... ELN(280781) | Gene Information cow ... ELN(280781) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?