Przejdź do
E6657
Eplerenone
≥98% (HPLC), aldosterone blocker, powder
Synonim(y):
9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-7alpha,21-dicarboxylic acid, gamma-lactone, methyl ester, Cgp 30083, Eplerenone [USAN], Epoxymexrenone, HSDB 7522, Inspra, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha)-, SC-66110
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
3281,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.49
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
947,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Eplerenone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@]32[C@H]1C[C@@]4([C@@]6(OC(=O)CC6)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@@]52C)C(=O)OC)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
General description
Eplerenone is an aldosterone blocker, which particularly blocks mineralocorticoid receptor. It reduces cardiovascular risk in patients following acute myocardial infarction. Eplerenone is used for treating hypertension and central serous retinopathy. It exhibits potassium sparing diuretic effect.
Application
Eplerenone has been used in quantitative real time (RT-qPCR) or western blotting assays.
Biochem/physiol Actions
Eplerenone is an aldosterone antagonist more specific for the mineralocorticoid receptor than spironolactone (S3378), having lower affinity for progesterone, androgen, and glucocorticoid receptors.
Eplerenone is an aldosterone antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1237553Y0001704Y0001705
Eplerenone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1237553
Eplerenone
Eplerenone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001704
Eplerenone
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eplerenone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)