Przejdź do
E7006
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
≥85%, liquid
Synonim(y):
EPA, Timnodonic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714433
biological source
fish oil
assay
≥85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Gene Information
mouse ... Pparg(19016)
Biochem/physiol Actions
5-Lipoxygenase inhibitor; reduces thromboxane A2 production.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)