Przejdź do
E7034
EX-527
≥98% (HPLC), SIRT1 and SIRT6 inhibitor, powder
Synonim(y):
6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-Carbazole-1-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
740,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.71
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EX-527, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C1CCCc2c1[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C13H13ClN2O/c14-7-4-5-11-10(6-7)8-2-1-3-9(13(15)17)12(8)16-11/h4-6,9,16H,1-3H2,(H2,15,17)
InChI key
FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N
Application
EX-527 has been used:
  • in 1% dimethyl sulfoxide, 30%, polyethylene glycol-400 and 1% Tween 80 for treating C57BL/6 N mice to study its effect on intestinal morphological changes and crypt cell apoptosis
  • as a an inhibitor of sirtuin 1, in treating human cancer lines MCF-7 (Michigan cancer foundation-7) and HCT116 (colon cancer cell line) incubated in Dulbecco′s modified Eagle′s medium, to study its effect on mitochondrial ATP (adenosine triphosphate) production
  • Intracerebroventricularly infused in rat model of epileptogenesis, to access kainic acid–induced status epilepticus stimulated sirtuin 1 activity
Biochem/physiol Actions
EX-527 is a potent and selective sirtuin 1 (SIRT1) inhibitor (IC50 38 nM) identified from a high throughput screen. EX-527 is more selective (200-500-fold) for SIRT1 than for SIRT2 or SIRT3 and has been shown to be a potent SIRT6 inhibitor using H3K56 deacetylation site based substrate. EX-527 does not inhibit class I/II HDAC activity at concentrations up to 100uM. Enhances p53 acetylation in response to DNA damaging agents. EX-527 is racemic; the active isomer (EX-243) gives similar results and potency whereas the other isomer (designated EX-242) is inactive.
Potent SIRT1 and SIRT6 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_87081805
vibrant-m
OX-52
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 87081805, Reactivity: Anti-pan T cell, rat
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)