Przejdź do
E7159
Exo2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Methoxy-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-benzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-hydrazonomethyl]-phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
383,35 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)\C=N\Nc2ncnc3sc4CCCCc4c23
InChI
1S/C18H18N4O2S/c1-24-14-8-11(6-7-13(14)23)9-21-22-17-16-12-4-2-3-5-15(12)25-18(16)20-10-19-17/h6-10,23H,2-5H2,1H3,(H,19,20,22)/b21-9+
InChI key
VFNUTEMVQGLDAG-ZVBGSRNCSA-N
Biochem/physiol Actions
Exo2 is a bioactive small molecule that activates Golgi-endoplasmic reticulum (ER) fusion in mammals by distorting the Golgi apparatus. It prevents the release of secretory cargo from the ER. Exo2 do not modify the morphology of the trans-Golgi network (TGN). It also inhibits the anterograde movement of vesicular stomatitis virus G (VSV G) glycoprotein, from ER to Golgi.
Exo2 acts as a chemical probe of intracellular transport.
Exo2 acts as a chemical probe of intracellular transport. Edxo2 has activities similar to Brefeldin A with membrane trafficking to the Golgi appartus, but appears more selective.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)