Przejdź do
E7269
Exendin Fragment 9-39
≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C149H234N40O47S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3369.76
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
3369.76 g/mol
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
protein expression: suitable
solubility
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CC(C)C)CO)CCCCN)CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C
InChI
1S/C149H234N40O47S/c1-14-78(10)120(185-139(227)98(62-81-29-16-15-17-30-81)177-136(224)97(61-76(6)7)175-129(217)88(35-24-53-158-149(156)157)172-144(232)119(77(8)9)184-122(210)79(11)164-126(214)90(41-46-114(199)200)168-131(219)91(42-47-115(201)202)169-132(220)92(43-48-116(203)204)170-134(222)94(50-58-237-13)171-130(218)89(40-45-109(153)194)167-127(215)86(33-20-22-51-150)166-140(228)103(72-192)182-137(225)95(59-74(2)3)174-123(211)84(152)64-118(207)208)145(233)173-93(44-49-117(205)206)133(221)178-99(63-82-66-159-85-32-19-18-31-83(82)85)138(226)176-96(60-75(4)5)135(223)165-87(34-21-23-52-151)128(216)179-100(65-110(154)195)124(212)161-67-111(196)160-69-113(198)186-54-25-36-105(186)142(230)183-104(73-193)141(229)181-102(71-191)125(213)162-68-112(197)163-80(12)146(234)188-56-27-38-107(188)148(236)189-57-28-39-108(189)147(235)187-55-26-37-106(187)143(231)180-101(70-190)121(155)209/h15-19,29-32,66,74-80,84,86-108,119-120,159,190-193H,14,20-28,33-65,67-73,150-152H2,1-13H3,(H2,153,194)(H2,154,195)(H2,155,209)(H,160,196)(H,161,212)(H,162,213)(H,163,197)(H,164,214)(H,165,223)(H,166,228)(H,167,215)(H,168,219)(H,169,220)(H,170,222)(H,171,218)(H,172,232)(H,173,233)(H,174,211)(H,175,217)(H,176,226)(H,177,224)(H,178,221)(H,179,216)(H,180,231)(H,181,229)(H,182,225)(H,183,230)(H,184,210)(H,185,227)(H,199,200)(H,201,202)(H,203,204)(H,205,206)(H,207,208)(H4,156,157,158)/t78-,79-,80-,84-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,119-,120-/m0/s1
InChI key
WSEVKKHALHSUMB-MVNVRWBSSA-N
Gene Information
Application
Exendin Fragment 9-39 has been used to study its effect on basal microvascular permeability.It has also been used as a glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) antagonist:
  • to study to determine whether Ex-4 a GLP-1R agonist acts through GLP-1R, in mouse skeletal muscle cell line
  • to study its effects on the adaptation of islets in glucose-dependent insulinotropic polypeptide knockout mice
  • to study its in vivo effects on GLP-1 signaling on insulin response in mice
Biochem/physiol Actions
Exendin Fragment 9-39 is an antagonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor, and also acts as an inhibitor of the glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP)-receptor binding. It also prevents the production of cAMP by GIP.GLP-1, along with GIP, acts as a physiological incretin.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8147A2835T3660
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥80% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), powder
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
UniProt accession no.
P43220, P01275
UniProt accession no.
P01275
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)