Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
87-120 nmol/min·mg
mol wt
~72 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... EPHA3(2042)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description - | description - | description - |
| Gene Information human ... EPHA3(2042) | Gene Information human ... EPHA3(2042) | Gene Information human ... EPHA3(2042) | Gene Information human ... EPHA3(2042) |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| specific activity 87-120 nmol/min·mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?