Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
Informacje o tej pozycji
118,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 10.0 g/L
NaHCO3: no
phenol red: 0.11 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Serves as an irrigating, transporting and diluting fluid while maintaining intra- and extracellular osmotic balance.
- Provides cells with water and certain bulk inorganic ions essential for normal cell metabolism.
- When combined with a carbohydrate, such as glucose, provides the principal energy source for cell metabolism.
- Provides a buffering system to maintain the medium within the physiological pH range (7.2-7.6).
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Without sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Without calcium chloride, magnesium sulfate and sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components glucose: 10.0 g/L | components phenol red: 0.011 g/L | components NaHCO3: 0.35 g/L | components phenol red: yes |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?