Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2530,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: 0.25 μg using 106 cells, immunocytochemistry: 5-15 μg/mL, western blot: 1 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Efnb2(13642)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody | description clone 10H1.1, from mouse | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description - |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - |
| biological source goat | biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone 10H1.1, monoclonal | clone polyclonal | clone monoclonal |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity mouse | species reactivity mouse, human, rat |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?