Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 401,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
401,00 zł
Quality Segment
assay
≥97%
technique(s)
RNA purification: suitable
solubility
H2O: soluble 10%, clear, colorless
application(s)
life science and biopharma
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCOCCOCCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O10.4Na/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
BAOGCDPNNOBWQZ-UHFFFAOYSA-J
Application
- in media for chelating Ca2+ to facilitate efficient incorporation of Sr2+ into the oocytes
- as a component of phosphatase wash buffer used to wash magnetic beads during dephosphorylation and radiolabeling of RNA segments cross-linked to immunoprecipitated proteins
- as a component of oocyte activation media
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥97.0% | description BioXtra, ≥97 .0% | description Molecular Biology, ≥97.0% |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥97% | assay ≥97.0% | assay ≥97 .0% | assay ≥97.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| solubility H2O: soluble 10%, clear, colorless | solubility 1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble (increases as pH is increased), 1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?