Przejdź do
E8250
Esculin hydrate
≥98%
Synonim(y):
(-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O9 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.28 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
208-517-5
MDL number:
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
InChI key
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
General description
Esculin hydrate has vasoprotective and venotonic properties.
Application
Esculin hydrate has been used as a component of sporulation-inducing esculin agar. It has also been used for esculin uptake assay.
Biochem/physiol Actions
Esculin is a coumarin glycoside that demonstrates antioxidant activitites and protection against chemically-induced carcinogenesis. Esculin is utilized in microbiology for the isolation and identification of Enterococcus (group D streptococci).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
02350PHL89659Y0001612
Esculin phyproof® Reference Substance
PHL89659
Esculin
Esculin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001612
Esculin
description
≥98%
description
≥98.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esculin hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)